Learn More
Thermo Scientific™ Miscela master per PCR Phire™ Tissue Direct
Thermo Scientific Phire Tissue Direct PCR Master Mix has been developed for amplification of DNA directly from a wide variety of tissues obtained from mice, human, fish, birds and insects.
211.00€ - 928.00€
Specifica
GC-Rich PCR Performance Medium
PCR Method Direct PCR
Polimerasi Phire Hot Start II DNA Polymerase
Reaction Speed Fast
Includes Label or Dye Yes
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca N. di reazioni Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca N. di reazioni Prezzo Quantità e disponibilità  
15264756
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
F170S
250 Reactions
211.00€
250 reazioni
15252606
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
F170L
1250 Reactions
928.00€
500 reazioni
Descrizione
Descrizione
Thermo Scientific Phire Tissue Direct PCR Master Mix has been developed for amplification of DNA directly from a wide variety of tissues obtained from mice, humans, fish, birds, and insects. The Master Mix containing Phire Hot Start II DNA Polymerase is specially formulated to perform PCR in the presence of different animal tissue–derived inhibitors such as collagen, melanin and eumelanin (hair, skin), and myoglobin (muscle). The kit also includes DNARelease Additive, which can be used to improve the release of DNA from difficult tissues.
Features
  • Direct PCR reduces time-consuming and expensive DNA purification steps
  • Available Dilution & Storage protocol allows multiple PCR reactions from a single sample
  • Specially engineered Phire DNA polymerase for extremely short PCR protocol times
  • Master mix format with premixed gel loading dye minimizes cross-contamination, reduces sample handling, and allows direct loading on gel
Applications
  • Genotyping
  • Transgene detection
  • Knockout analysis
  • Sequencing
Notes
  • The optimal annealing temperature for Phire DNA Polymerases may differ significantly from that of Taq-based polymerases.
Specifica
Specifica
Medium
Phire Hot Start II DNA Polymerase
Yes
Wet or Dry Ice
2X
Blunt
Tissue
Direct PCR
Fast
Direct PCR Master Mix
Genotyping, Hot-start PCR
Built-In Hot Start
SuperMix or Master Mix
DNA
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • Phire Tissue Direct PCR Master Mix/DNARelease Additive
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Proteinase, tritirachium album serine
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Miscela master per PCR Phire™ Tissue Direct