Learn More
Thermo Scientific™ Reagenti di estrazione di proteine batteriche Pierce™ B-PER™
Efficient, gentle lysis and extraction of E.coli and other bacterial cells
Marca:  Thermo Scientific™ 89821
495.90 EUR valido fino al 2025-05-31
Usa il codice promo "25977" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15255743
  • 534.00€ / 250mL
Edge
Esplora altre offerte speciali
Includes: Reagent packages are available in Tris and phosphate buffer formulations; Kits contain Tris-based B-PER Reagent plus lysozyme and DNase I enzymes.
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • An easy-to-use cell lysis reagent that effectively disrupts cells and solubilizes native or recombinant proteins without denaturation
  • All B-PER Reagents are compatible with downstream applications such as affinity chromatography (e.g., immobilized metal affinity chromatography, glutathione chromatography), SDS-PAGE, and protein quantification (e.g., Pierce BCA Protein Assay, Pierce 660nm Protein Assay)
  • This all-inclusive formulation combines the lysis reagent with lysozyme, and a universal nuclease to enable mild extraction from both gram-negative and gram-positive bacteria
  • Depending on the particular application protease inhibitors, salts, reducing agents, denaturants, and chelating agents may be added to the reagent.
Features of the B-PER Bacterial Protein Extraction Reagent:
  • Detergent in Tris buffer with Lysozyme and Universal Nuclease
  • Improved cell lysis and DNA digestion, thereby releasing soluble proteins and reducing viscosity to increase yields
  • Recovery of large molecular weight proteins (high MW proteins)
  • Cost-effective equivalent to Merck Millipore Bugbuster™ Master Mix
  • More effective than traditional sonication and typical homemade lysis buffers, many of which include detergents and components that interfere with downstream applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Detergente proprietario in tampone Tris 20 mM, pH 7.5, contenente isozima e nucleasi universale
Bacterial Protein Extraction Reagent
Store at 4°C.
250 ml
250 mL
B-PER™
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoAA403817 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data31/01/2025 Catalog Number89821
Numero di lottoZL403480 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data31/01/2025 Catalog Number89821
Numero di lottoZK399422 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data16/12/2024 Catalog Number89821
Numero di lottoZJ399421 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data30/10/2024 Catalog Number89821
Numero di lottoZI399420 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data15/10/2024 Catalog Number89821
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Reagenti di estrazione di proteine batteriche Pierce™ B-PER™ > 250 mL