Learn More
Epredia™ Consul-Mount™
Designed specifically for use with the Epredia™ Consul™ coverslipper
Marca:  Epredia™ 9990440
Codice prodotto. 12658016
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Permanent, organic mountant
  • Xylene base
  • Refractive index: 1.495 ±0.005 (dry)
  • Viscosity: Medium (125-200 cps at 24°C)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Clear
500 mL
Liquid
Mountant
For use with Epredia™ Consul™ coverslipper
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
Sicurezza e movimentazione
Vedi altri risultati
Titolo del prodotto
Epredia™ Consul-Mount™ > Histology Formulation; Viscosity: Medium