Learn More
Epredia™ Shandon™ Pathcentre™ Tissue Processor Accessories
For use with the Epredia™ Shandon™ Tissue Processor
Marca: Epredia™ 66110048
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Specifica
Airbag | |
Tissue Processor | |
4 Pk. |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Viewing 1-4 of
Titolo del prodotto
Epredia™ Shandon™ Pathcentre™ Tissue Processor Accessories > Airbag, 4/pk.