Learn More
Eppendorf™ Accessorio ThermoMixer™ C, termoblocco Smartblock™
Temperature accurate e uniformi con termoblocchi. I termoblocchi Eppendorf™ Smartblock™ sono compatibili con Eppendorf ThermoMixer™ C e con un'ampia gamma di applicazioni.
673.00€ - 702.80€
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Eppendorf ThermoMixer C |
---|---|
Tipo | Block |
Codice del prodotto | Marca | Capacità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
13518470
|
Eppendorf™
5360000038 |
Contenitori di reazione 1.5 ml x 24 |
673.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
13528470
|
Eppendorf™
5362000035 |
24 x 2 ml |
702.80€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
13588460
|
Eppendorf™
5361000031 |
Contenitori di reazione 0.5 ml x 24 |
702.80€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
13548470
|
Eppendorf™
5366000021 |
8 da 15 ml |
702.80€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
13558470
|
Eppendorf™
5365000028 |
Provette a fondo conico da 50 ml x 4 |
673.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
13538470
|
Eppendorf™
5309000007 |
8 provette Eppendorf da 5 ml |
673.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
Descrizione
- Sostituibile in pochi secondi
- Riconoscimento automatico del blocco per una manipolazione sicura
Specifica
Eppendorf ThermoMixer C | |
Block |
Titolo del prodotto
Eppendorf™ Accessorio ThermoMixer™ C, termoblocco Smartblock™