Learn More
Eppendorf™ Accessorio ThermoMixer™ C, termoblocco Smartblock™ Codice prodotto.: 13538470
Aggiungi al carrello
Eppendorf™ Accessorio ThermoMixer™ C, termoblocco Smartblock™
Codice prodotto. 13538470 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
8 provette Eppendorf da 5 ml
Click to view available options
Capacità:
8 provette Eppendorf da 5 ml
Contenitori di reazione 0.5 ml x 24
Contenitori di reazione 1.5 ml x 24
24 x 2 ml
Provette a fondo conico da 50 ml x 4
8 da 15 ml
Codice prodotto. 13538470
Marca: Eppendorf™ 5309000007
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Temperature accurate e uniformi con termoblocchi. I termoblocchi Eppendorf™ Smartblock™ sono compatibili con Eppendorf ThermoMixer™ C e con un'ampia gamma di applicazioni.
  • Exchangeable in just seconds
  • Automatic block recognition for safe handling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Eppendorf ThermoMixer C
Capacità 8 provette Eppendorf da 5 ml
Tipo Block
Capacità bottiglia lavaggio/scarto 8 provette Eppendorf da 5 ml
  • Diversi produttori
    Big discounts are available on a range of popular products including chemicals, lab essentials, equipment, consumables, life science and safety products.
    Codice sconto: 24155
    Scade2025-04-30
    Days
    24
    Hours
    7
    Minutes
    42
    Seconds
    47
    Offerta
    *Discount will apply to qualifying orders received by Fisher Scientific between 01/03/2025 and 31/03/2025. Promotion code must be presented at the time of order. Discount applies to the list price in effect at the time the order is received. Promotion cannot be combined with other discounts or promotions. Offer void where prohibited, licensed, or restricted by federal, state, provincial, or local laws or regulation or agency/institutional policy. Other restrictions may apply.
    Terms & Conditions Vedi dettagli sulla promozione
  • Diversi produttori
    Up to 60% off
    Codice sconto24119
    Scade2025-04-30
Titolo del prodotto
Eppendorf™ Accessorio ThermoMixer™ C, termoblocco Smartblock™ >