Learn More
Eppendorf™ Accessorio ThermoMixer™ C, termoblocco Smartblock™
Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Click to view available options
Capacità:
8 provette Eppendorf da 5 ml
Contenitori di reazione 0.5 ml x 24
Contenitori di reazione 1.5 ml x 24
24 x 2 ml
Provette a fondo conico da 50 ml x 4
8 da 15 ml
Descrizione
- Sostituibile in pochi secondi
- Riconoscimento automatico dei blocchi per una manipolazione sicura
Specifica
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Eppendorf ThermoMixer C |
Capacità | 24 x 2 ml |
Tipo | Accessorio, blocco |
Capacità bottiglia lavaggio/scarto | 24 recipienti di reazione da 2 ml |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Viewing 1-4 of
Offerte speciali
-
Diversi produttori
Spotlight
Big discounts are available on a range of popular products including chemicals, lab essentials, equipment, consumables, life science and safety products.Codice sconto: 24155Scade: 2025-04-30
Days
24Hours
7Minutes
42Seconds
49 -
Diversi produttori
Back to the Lab Summer Semester
Save up to 94% on Teaching Lab EssentialsCodice sconto: 25721Scade: 2025-05-01
nuova offerta Save Now - Diversi produttori
Titolo del prodotto
Eppendorf™ Accessorio ThermoMixer™ C, termoblocco Smartblock™ >