Learn More
Brand™ Camere di conta Thoma
Con marchio CE in conformità alla direttiva IVD 98/79 CE. Le camere di conta Thoma BRAND™ Blaubrand™ vengono utilizzate esclusivamente per il conteggio di trombociti ed eritrociti. I reticoli corrispondono al grande quadrato centrale della camera di Neubauer. I mini-quadrati presentano un'area di 0.0025 mm2 ciascuno. I quadrati grandi esterni sono stati lasciati incompleti intenzionalmente.
Marca: Brand™ 718020
83.35 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- Manufactured according to DIN 12 847, including 2 haemacytometer cover glasses.
- Rulings correspond to the central large square of the Neubauer chamber.
- The mini squares have an area of 0.0025 mm2 each.
- Since the outer large squares are not completed, the Thoma chamber is only used for counting thrombocytes and erythrocytes.
Specifica
Counting Device | |
0.1mm | |
With spring clips |
1Each | |
Counting thrombocytes and erythrocytes |