Learn More
Lenz Laborglasintrumente Three-Neck Round-Bottom Flasks, Side Necks Angled
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
Marca:  Lenz Laborglasintrumente 03314173
Codice prodotto. 10290921
  • 132.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 03-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Distillation flasks acc. to DIN 12394 and in addition to DIN standard
  • With two angled side necks (20°)
  • With conical ground joints, with inscription label
  • Material: DURAN™
Specifica
Specifica
2 L
NS 29/32 Center Neck
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Lenz Laborglasintrumente Three-Neck Round-Bottom Flasks, Side Necks Angled > 2000 mL