Learn More
Titanium granules, 99.99% (metals basis excluding Na and K), Thermo Scientific Chemicals
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Titanium granules |
Note percentuale saggio | (metals basis excluding Na and K) |
Quantità | 50 g |
Percent Purity | 99.99% |
Odore | Odorless |
Forma | Granular |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
S18K023 | Certificato di analisi | 03/07/2024 | 039677.30,039677.36,039677.09,039677.18 |
Q30K049 | Certificato di analisi | 08/05/2024 | 039677.30,039677.36,039677.09,039677.18 |
X31J002 | Certificato di analisi | 07/11/2023 | 039677.30,039677.36,039677.09,039677.18 |
S14J001 | Certificato di analisi | 21/06/2023 | 039677.30,039677,039677.36,039677.18 |
Q20I023 | Certificato di analisi | 27/04/2022 | 039677.30,039558.22,039558.14,039558.06,039677.09,039677.18 |
Offerte speciali
-
Diversi produttori
Chromatography and Chemicals Promotion
Explore our new promotion and get up to 70% off some of our most popular products.Codice sconto: 24127Scade: 2025-05-31
Days
56Hours
17Minutes
20Seconds
28nuova offerta Save Up to 70%