Learn More
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-FAME GC Columns
For separation of cis/trans isomers and FAMEs with various degrees of unsaturation, choose this low-bleed, high-polarity column optimized for FAME analysis.
Marca:  Thermo Scientific™ 260M166L
1874.77 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10543425
  • 1884.14€ / Pezzo
Spedizione stimata: 09-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
250/260°C
0.25 mm
Trace™ TR-FAME
0.25 μm
Polar
0.25 mm
TRACE
FAMEs Cis/Trans Isomers Analysis, GC/MS for the Analysis of FAMEs Cis/Trans Isomers
120 m
Brevibacillus Brevis; ATCC 8246
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-FAME GC Columns > 120m x 0.25mm x 0.25μm
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Su comentario ha sido enviado
Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter. Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.