Learn More
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-WaxMS GC Columns
Use this low-bleed, highly stable polar GC column for high-polarity separations for MS analysis.
Marca:  Thermo Scientific™ 260X235P
Codice prodotto. 11557771
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
280/300°C
0.25 mm
G16
0.5 μm
Polar
0.25 mm
Trace™ TG-WAXMS
GC/MS for Aromatic Hydrocarbons, Alcohols, Esters, Aldehydes, and Ketones, GC/MS for Food Additives and Essential Oils
60 m
60m x 0.25mm x 0.5um
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-WaxMS GC Columns >