Learn More
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-WaxMS GC Columns
Use this low-bleed, highly stable polar GC column for high-polarity separations for MS analysis.
645.66€ - 1167.90€
Specifica
Stationary Phase Trace™ TG-WAXMS
Tipo USP G16
Temperatura max 280/300°C
Da utilizzare con (applicazione) GC/MS for Aromatic Hydrocarbons, Alcohols, Esters, Aldehydes, and Ketones, GC/MS for Food Additives and Essential Oils
Polarità Polar
Visualizza altre specifiche
Prodotti 10
Codice del prodotto Marca Lunghezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) interno Spessore pellicola Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Lunghezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) interno Spessore pellicola Prezzo Quantità e disponibilità  
10503035
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
260X142P
30 m 0.25 mm 0.25 μm
732.78€
Pezzo
Spedizione stimata: 08-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10089682
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
260X143P
30 m 0.32 mm 0.25 μm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10455353
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
260X154P
60 m 0.25 mm 0.25 μm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10513815
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
260X155P
60 m 0.32 mm 0.25 μm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10651196
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
260X223P
30 m 0.25 mm 0.5 μm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10394323
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
260X224P
30 m 0.32 mm 0.5 μm
773.48€
Pezzo
Spedizione stimata: 09-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11557771
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
260X235P
60 m 0.25 mm 0.5 μm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10314523
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
260X296P
30 m 0.25 mm 1 μm
733.65€
Pezzo
Spedizione stimata: 28-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10489064
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
260X298P
30 m 0.53 mm 1 μm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10734847
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
260X309P
60 m 0.32 mm 1 μm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
Trace™ TG-WAXMS
280/300°C
Polar
G16
GC/MS for Aromatic Hydrocarbons, Alcohols, Esters, Aldehydes, and Ketones, GC/MS for Food Additives and Essential Oils
Documenti
Product Certifications
Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter. Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-WaxMS GC Columns