Learn More
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-WaxMS GC Columns
Use this low-bleed, highly stable polar GC column for high-polarity separations for MS analysis.
Marca:  Thermo Scientific™ 260X298P
Codice prodotto. 10489064
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
280/300°C
0.53 mm
G16
1 μm
Polar
0.53 mm
Trace™ TG-WAXMS
GC/MS for Aromatic Hydrocarbons, Alcohols, Esters, Aldehydes, and Ketones, GC/MS for Food Additives and Essential Oils
30 m
30m x 0.53mm x 1um
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-WaxMS GC Columns > 30m x 0.53mm x 1um