Learn More
Fisherbrand™ Termometri digitali Traceable con stelo in acciaio inossidabile e schermo LCD da 0.25 poll.
Per misurare temperature di gas, alimenti e altri prodotti semisolidi. I termometri digitali Fisher Scientific™ Traceable™ con stelo in acciaio inossidabile sono chimicamente resistenti ad acidi, basi e solventi.
26.55€ - 66.95€
Specifica
Materiale | Stainless Steel |
---|---|
Product Type | Digital Thermometer |
Min. Temperature (English) | ° |
Min. Temperature (Metric) | -50°C |
Calibrated | Sì |
Codice del prodotto | Marca | Modello | Temperature Range (Metric) | Intervallo di temperatura (sistema imperiale) | Accuracy | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Modello | Temperature Range (Metric) | Intervallo di temperatura (sistema imperiale) | Accuracy | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11719725
|
Fisherbrand™
93676-66 |
Termometro portachiavi | Da -50°C a +150°C | Da -58°F a +302°F | ±1°C |
26.55€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11785853
|
Fisherbrand™
90008-67 |
Termometro antiurto/impermeabile | Da -50° a +300°C | Da -58° a +572°F | ±1°C |
66.95€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||
11769725
|
Fisherbrand™
93677-00 |
Termometro per alimenti/con stelo/idrorepellente/infrangibile | Da -50° a +280°C | Da -58° a +536°F | ±1°C |
26.75€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11799715
|
Fisherbrand™
90012-31 |
Termometro a elevata resistenza agli urti/all’acqua | -50° - +300°C | Da -58° a +572°F | ±0.4°C |
65.85€
Pezzo |
Spedizione stimata: 12-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11759725
|
Fisherbrand™
93676-96 |
Termometro Ultra per alimenti/impermeabile/antiperforazione/infrangibile | Da -50° a +300°C | Da -58° a +572°F | ±0.4°C |
57.40€
Pezzo |
Spedizione stimata: 25-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
I termometri digitali Fisher Scientific™ Traceable™ con stelo in acciaio inossidabile sono chimicamente resistenti ad acidi, basi e solventi. Per misurare temperature di gas, alimenti e altri prodotti semisolidi.
- Modelli a penetrazione a stelo corto tascabili
- Tracciabili a standard NIST
- Le sonde più lunghe sono eccellenti per la misurazione delle temperature di campioni durante l'agitazione in recipienti profondi o in bagni d'acqua
- I termometri con tempi di campionamento più lunghi possono essere rimossi dal campione prima della lettura—ideali quando la lettura del valore nel punto di misurazione risulta difficile
- Per l'uso in cuvette, terreno, incubatori, prodotti derivati dal petrolio e prodotti alimentari
- I termometri impermeabili (vedere i modelli 14-648-43, -44) sono ideali per l'uso in laboratori umidi, aree di lavaggio e sul campo
- Disponibili termometri con schermo LCD da 0.375 poll. (vedere il cod. cat..14-648-47); disponibili anche con protezioni (vedere i cod. cat. 06-664-32 e 06-664-30)
Certifications
Il certificato Traceable con numero di serie individuale è rilasciato da un laboratorio di calibrazione ISO 17025 accreditato da A2LA™; attesta la riconducibilità dello strumento agli standard NIST™.
Specifica
Stainless Steel | |
° | |
Sì |
Digital Thermometer | |
-50°C | |
LCD digitale |