Learn More
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) interno | Spessore pellicola | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) interno | Spessore pellicola | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
13498018
|
Thermo Scientific™
26072-2750 |
10 m | 0.15 mm | 0.15 μm |
400.40€
Pezzo |
Spedizione stimata: 28-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15254533
|
Thermo Scientific™
26072-1540 |
60 m | 0.25 mm | 0.25 μm |
1172.96€
Pezzo |
Spedizione stimata: 29-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15287478
|
Thermo Scientific™
26072-1420 |
30 m | 0.25 mm | 0.25 μm |
930.01€
Pezzo |
Spedizione stimata: 18-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15214533
|
Thermo Scientific™
26072-5780 |
20 m | 0.18 mm | 0.18 μm |
567.35€
Pezzo |
Spedizione stimata: 02-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15264533
|
Thermo Scientific™
26072-1430 |
30 m | 0.32 mm | 0.25 μm |
715.26€
Pezzo |
Spedizione stimata: 15-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Description
Optimize separation when analyzing active environmental compounds with the Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-17SilMS GC Column. The column has the stability and performance profile ideal for separation of active environmental compounds such as polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs). Superior inertness ensures excellent peak shape and sensitivity.
Engineered for Superior Performance- Midpolarity phase similar to 50% phenyl methylpolysiloxane
- High thermal stability — maximum temperatures up to 340° to 360°C
Applications
- PAHs
- Pesticides and herbicides
- Phthalate esters
- Triglycerides
A Leap Forward in Column Performance with Low Bleed and Superior Inertness
- A low-bleed, stable column produces consistent results
- Low baseline noise enables improved limits of detection with enhanced resolution of low level analytes
- Minimizing column bleed extends column lifetime, leading to higher productivity
- Reducing column bleed increases reproducibility of the stationary phase over time, resulting in greater run-to-run and batch-to-batch reproducibility
Recommended For:
- Herbicides
- PAHs
- Pesticides
- Phthalate esters
Alternative Uses
- Triglycerides
- Ketones
- Nitroaromatics
- Plant sterols
- Pyrethroids
Similar To:
- DB-17ms
- VF-17ms
- CP-Sil 24 CB
- ZB-50
- BPX-50