Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-17SilMS GC Columns
Optimize separation when analyzing active environmental compounds with this low-bleed GC column with superior inertness.
Marca:  Thermo Scientific™ 26072-1540
1167.12 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15254533
  • 1172.96€ / Pezzo
Spedizione stimata: 06-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
340/360°C
0.25 mm
TraceGOLD™ TG-17 SILMS
Triglycerides Analysis, GC/MS for Pesticides and Herbicides, GC/MS for Phthalate Esters, GC/MS for Triglycerides
60 m
0.25 mm
TraceGOLD
G3
0.25 μm
Mid-Polar
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-17SilMS GC Columns > TG-17SILmS GC Column 60mX0.25mmX0.25 μm