Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-1MT Metal GC Columns
Push the limits of your analyses with these nonpolar, metal columns designed for elevated temperature use.
Marca:  Thermo Scientific™ 26M99-2960
Codice prodotto. 11805712
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
Up to 430°C
0.25 mm
G1, G2, G38
-60°C to +430°C
30 m
0.25 mm
TraceGOLD™ TG-1 MT
GC for Optimal Signal-to-Noise Ratio, Sensitivity, and MS Integrity, GC for Hydrocarbons, GC for Gasoline Range Organics (GROs), GC for Drugs of Abuse, GC for PCBs
1 μm
Non-Polar
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-1MT Metal GC Columns > TG-1MT 1.00μm; 0.25mm ID; 30m length