Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-WaxMS A GC Columns
Identify organic acids with high performance, sensitivity and reproducibility while preventing oxidative damage with this low-bleed, polar GC column.
Marca:  Thermo Scientific™ 26087-3340
Codice prodotto. 10409434
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
240/250°C
0.53 mm
G25, G35
1.5 μm
Polar
0.53 mm
TraceGOLD™ TG-WAXMS A
GC/MS for Organic Acids, GC/MS for Free Fatty Acids, GC/MS for Alcohols
15 m
1.5um thickness; 0.53mm ID; 15m length
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-WaxMS A GC Columns > 1.5μm film thickness; 0.53mm ID; 15m length