Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-WaxMS GC Columns
Analyze FAMEs with excellent thermal stability using this column.
Marca:  Thermo Scientific™ 26088-1560
1378.90 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10722537
  • 1385.79€ / Pezzo
Spedizione stimata: 22-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
240/260°C
0.53 mm
TraceGOLD™ TG-WAXMS
Solvents Analysis, GC/MS for Flavor Compoundsand Essential Oils, GC/MS for Solvents, GC/MS for Xylene Isomers, GC/MS for EPA Method 603 for Acrolein/Acrylonitrile
60 m
0.25 um Thickness; 0.53 mm ID; 60 m Length
0.53 mm
TraceGOLD
G14, G15, G16, G20, G39
0.25 μm
Polar
SDS
Documenti Certificati
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-WaxMS GC Columns > 0.25μm film thickness; 0.53mm ID; 60m length