Learn More
trans-4-Hydroxy-3-methoxycinnamic acid, 99%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11491588
trans-4-Hydroxy-3-methoxycinnamic acid, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11491588
25 g
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Codice prodotto. 11491588
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A13890.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
A chemopreventive analogue of caffeic acid.trans-4-Hydroxy-3-methoxycinnamic acid is used as an important raw material for the preparation of its corresponding esters by reacting with alcohols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
A chemopreventive analogue of caffeic acid.trans-4-Hydroxy-3-methoxycinnamic acid is used as an important raw material for the preparation of its corresponding esters by reacting with alcohols.
Solubility
Soluble in alcohol and hot water.
Notes
Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 537-98-4
Formula molecolare C10H10O4
Molecular Weight (g/mol) 194.19
Numero MDL MFCD00004400
InChI Key KSEBMYQBYZTDHS-HWKANZROSA-N
Sinonimo ferulic acid, trans-ferulic acid, 4-hydroxy-3-methoxycinnamic acid, trans-4-hydroxy-3-methoxycinnamic acid, 3-4-hydroxy-3-methoxyphenyl acrylic acid, e-ferulic acid, coniferic acid, ferulate, ferulic acid, trans, 2-propenoic acid, 3-4-hydroxy-3-methoxyphenyl
PubChem CID 445858
ChEBI CHEBI:17620
IUPAC Name (E)-3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)prop-2-enoic acid
SMILES COC1=CC(\C=C\C(O)=O)=CC=C1O
Specifica
Materiale o nome chimico trans-4-Hydroxy-3-methoxycinnamic acid
Punto di fusione 170°C to 175°C
Quantità 25 g
Beilstein 1371483
Indice di Merck 14,4062
Informazioni di solubilità Soluble in alcohol and hot water.
Peso formulazione 194.19
Percent Purity 99%
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto10201004 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data22/11/2021 Catalog NumberA13890.22,A13890.14,A13890.36
Numero di lotto10153997 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data22/11/2021 Catalog NumberA13890.22,A13890.14,A13890.36
Numero di lotto10112295 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data22/11/2021 Catalog NumberA13890.22,A13890.14,A13890.36
Numero di lotto10117272 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data22/11/2021 Catalog NumberA13890.22,A13890.14,A13890.36
Numero di lotto10225616 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data22/11/2021 Catalog NumberA13890.22,A13890.14,A13890.36
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • trans-4-Hydroxy-3-methoxycinnamic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: (E)-4-Hydroxy-3-methoxycinnamic acid
Titolo del prodotto
trans-4-Hydroxy-3-methoxycinnamic acid, 99%, Thermo Scientific Chemicals >