Learn More
Heathrow Scientific Transfer Pipette, Natural
The Transfer Pipette is a one-piece, unbreakable polyethylene plastic pipette, and is well-suited for blood banking, urinalysis, hematology, wet chemistry, microbiology, and serology.
Marca: Heathrow Scientific HS206372B
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Graduated
- Disposable
- No. Channels: Four
- Timing Capacity: 24 hr.
- Count Direction: Up/Down
Specifica
No | |
1.27 cm | |
Sterile | |
6.10 in. | |
2 mL | |
Single-use |
0.50 in. | |
Polyethylene | |
Sì | |
20/Bag | |
15.50 cm |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Titolo del prodotto
Heathrow Scientific Transfer Pipette, Natural > 2 mL; 20/Bag