Learn More
Falcon™ Pipette di trasferimento monouso in plastica
Monopezzo in polietilene molto durevole
Marca: Falcon™ 357575
98.71 EUR valido fino al 2025-07-11
Usa il codice promo "25721" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Monopezzo in polietilene molto durevole
- Highly durable, one-piece polyethylene design
- One squeeze draws 3 mL into this 6-inch transfer pipet
- Small tip ensures consistent reproduction of drop size
- Graduated at 1 mL and 2 mL marks
Specifica
Polyethylene | |
Sì | |
500/Cs. | |
3 mL | |
Falcon™ Transfer Pipet |
Sterile | |
1, 2 mL | |
Individually Wrapped | |
15.2 cm | |
Single-use |
Product Suggestions
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
22924011 | Certificato di qualità | 26/03/2025 | 357575 |
17724008 | Certificato di qualità | 02/01/2025 | 357575 |
20424009 | Certificato di qualità | 01/01/2025 | 357575 |
15124007 | Certificato di qualità | 09/11/2024 | 357575 |
11224006 | Certificato di qualità | 01/11/2024 | 357575 |
Special Offers
-
Corning Matrigel
,
Corning Biocoat
,
Corning CoolProduct
,
Corning Media Tech
,
Corning
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Falcon™ Pipette di trasferimento monouso in plastica > Sterile, Graduations: 1, 2 mL, Length: 15.2 cm, Polyethylene, Volume: 3 mL
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction