missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Tubo in silicone semitrasparente polimerizzato al platino

Tubo da utilizzare in ambito farmaceutico e delle biotecnologie, nel pompaggio peristaltico e in applicazioni alimentari. I tubi in silicone polimerizzato al platino semitrasparente Fisherbrand™ sono inodori, atossici e dotati di straordinaria resistenza al calore.

Marca:  Fisherbrand™ 1170-8118

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 11708118

  • 93.00€ / Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello

Descrizione

Descrizione

  • Semitrasparente
  • Non ingiallisce
  • Nessun sottoprodotto del perossido
  • Elevata resistenza allo strappo
  • Finitura lucida
  • Qualità eccellente
  • Altamente idrofobico
  • Durata prolungata nelle pompe peristaltiche
Specifica

Specifica

FDA, BFR and WRAS approved
3.2 mm
6.4 mm
1.6 mm
°
Semitrasparente
da -40 a 200 °C
Silicone e platino
5 m
Settore biologico, farmaceutico, biotecnologico, aerospaziale, lavorazioni a caldo
Sterili
Flessibile
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali

Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Tubo in silicone semitrasparente polimerizzato al platino > I.D.: 3.2mm; O.D.: 6.4mm; Length: 5m

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato