Learn More
Fisherbrand™ Tubo in silicone semitrasparente polimerizzato al platino
Tubo da utilizzare in ambito farmaceutico e delle biotecnologie, nel pompaggio peristaltico e in applicazioni alimentari. I tubi in silicone polimerizzato al platino semitrasparente Fisherbrand™ sono inodori, atossici e dotati di straordinaria resistenza al calore.
71.00€ - 490.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | Approvazioni FDA, BFR e WRAS |
---|---|
Autoclavabile | Sì |
Materiale | Silicone e platino |
Da utilizzare con (applicazione) | Settore biologico, farmaceutico, biotecnologico, aerospaziale, lavorazioni a caldo |
Min. Operating Temperature (Metric) | ° |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) interno | Diametro (sistema metrico) esterno | Overall Length (Metric) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) interno | Diametro (sistema metrico) esterno | Overall Length (Metric) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11998199
|
Fisherbrand™
1199-8199 |
1.6 mm | 3.2 mm | 5 m |
87.00€
5m |
Spedizione stimata: 16-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11988199
|
Fisherbrand™
1198-8199 |
0.5 mm | 2.1 mm | 5 m |
71.00€
5m |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||
11718178
|
Fisherbrand™
1171-8178 |
16 mm | 22.4 mm | 5 m |
445.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||
11768088
|
Fisherbrand™
1176-8088 |
0.8 mm | 2.4 mm | 25 m |
239.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||
11788088
|
Fisherbrand™
1178-8088 |
1.6 mm | 3.2 mm | 25 m |
253.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11758088
|
Fisherbrand™
1175-8088 |
0.8 mm | 2.4 mm | 5 m |
73.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11778108
|
Fisherbrand™
1177-8108 |
2.4 mm | 4 mm | 25 m |
270.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 08-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11788108
|
Fisherbrand™
1178-8108 |
3.2 mm | 4.8 mm | 5 m |
91.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||
11718118
|
Fisherbrand™
1171-8118 |
3.2 mm | 6.4 mm | 25 m |
325.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||
11768128
|
Fisherbrand™
1176-8128 |
4.8 mm | 8 mm | 5 m |
113.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||
11708118
|
Fisherbrand™
1170-8118 |
3.2 mm | 6.4 mm | 5 m |
93.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11778128
|
Fisherbrand™
1177-8128 |
4.8 mm | 8 mm | 25 m |
441.00€
25m |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||
11768108
|
Fisherbrand™
1176-8108 |
2,4 mm | 4 mm | 5 m |
95.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||
11748118
|
Fisherbrand™
1174-8118 |
4.8 mm | 6.4 mm | 5 m |
180.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||
11708138
|
Fisherbrand™
1170-8138 |
6.4 mm | 9.6 mm | 5 m |
149.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||
11778148
|
Fisherbrand™
1177-8148 |
8 mm | 12.8 mm | 5 m |
307.00€
5m |
Spedizione stimata: 09-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11718138
|
Fisherbrand™
1171-8138 |
6.4 mm | 9.6 mm | 25 m |
490.00€
25m |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||
11758168
|
Fisherbrand™
1175-8168 |
12.8 mm | 16 mm | 5 m |
314.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Semitrasparente
- Non ingiallisce
- Nessun sottoprodotto del perossido
- Elevata resistenza allo strappo
- Finitura lucida
- Qualità eccellente
- Altamente idrofobico
- Durata prolungata nelle pompe peristaltiche
Specifica
Approvazioni FDA, BFR e WRAS | |
Silicone e platino | |
° | |
Semitrasparente | |
da -40 a 200 °C |
Sì | |
Settore biologico, farmaceutico, biotecnologico, aerospaziale, lavorazioni a caldo | |
Sterili | |
Flessibile |
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Tubo in silicone semitrasparente polimerizzato al platino