Learn More
Fisherbrand™ Becher a tre angoli in polipropilene
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
100 ml
250 mL
400 ml
800 mL
Specifica
Specifica
Accuracy | ±5% |
Capacità (sistema imperiale) | 8.45 oz. |
Capacità (sistema metrico) | 250 mL |
Materiale | Polypropylene |
Da utilizzare con (applicazione) | Suitable for Use with Commonly Used Acids, Alkalis and Solvents |
Tipo | Becher |
Autoclavabile | Autoclavable |
Monouso | Single-use |
Graduated | Sì |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Viewing 1-4 of
Documenti
Scientific Resources
Brochures
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
Dimensione file: 66.4 MB
Water analysis
Dimensione file: 7.3 MB
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Becher a tre angoli in polipropilene >