Learn More
Trifloxystrobin Metabolite CGA 321113, Honeywell Fluka™
Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Descrizione
Ensure you have the information you need to quickly start your analysis, and pass relevant audits:
- High quality inorganic and organic reference materials produced according to ISO 9001
- Certificate of Analysis (CoA) in every delivery complete with expiry date and lot specific analytical results
- Free expert technical support
Specifica
Specifica
CAS | 252913-85-2 |
Imballaggio | Glass Bottle |
Quantità | 10 mg |
Da utilizzare con (applicazione) | Fungicides and Bactericides |
Forma fisica | Powder |
Grado | Analytical Standard |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Viewing 1-5 of 7
Titolo del prodotto
Trifloxystrobin Metabolite CGA 321113, Honeywell Fluka™ >