Learn More
Trifluoroacetic acid, 99+%, extra pure, Thermo Scientific Chemicals
32.56€ - 2086.38€
Identificatori chimici
CAS | 76-05-1 |
---|---|
Formula molecolare | C2HF3O2 |
Molecular Weight (g/mol) | 114.02 |
Numero MDL | MFCD00004169 |
InChI Key | DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | trifluoroacetic acid, perfluoroacetic acid, trifluoroethanoic acid, trifluoroacetic acid, acetic acid, trifluoro, trifluoroaceticacid, cf3cooh, trifluoro acetic acid, trifluoro-acetic acid, kyselina trifluoroctova |
PubChem CID | 6422 |
ChEBI | CHEBI:45892 |
SMILES | OC(=O)C(F)(F)F |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10031550
|
Thermo Scientific Acros
139720250 |
25 g | Glass Bottle |
32.56€
25g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10264710
|
Thermo Scientific Acros
139721000 |
100 g | Glass Bottle |
66.83€
100g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10785981
|
Thermo Scientific Acros
139725000 |
500 g | Glass Bottle |
238.19€
500g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10021550
|
Thermo Scientific Acros
139720010 |
1 kg | Bottiglia in vetro |
376.88€
1kg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10348483
|
Thermo Scientific Acros
139720025 |
2.5 kg | Glass Bottle |
697.47€
2.50kg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11974931
|
Thermo Scientific Acros
139720100 |
10 kg | Plastic drum |
2086.38€
10kg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
76-05-1 | |
114.02 | |
DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N | |
6422 | |
OC(=O)C(F)(F)F |
C2HF3O2 | |
MFCD00004169 | |
trifluoroacetic acid, perfluoroacetic acid, trifluoroethanoic acid, trifluoroacetic acid, acetic acid, trifluoro, trifluoroaceticacid, cf3cooh, trifluoro acetic acid, trifluoro-acetic acid, kyselina trifluoroctova | |
CHEBI:45892 |
Specifica
Trifluoroacetic acid | |
-15.0°C | |
Colorless | |
C2HF3O2 | |
MFCD00004169 | |
01,1219; 02,433; 03,305; 04,530; 05,695; 06,613; 07,388; 08,503; 09,483; 10,418; 11,557; 12,529; 14,322; 15,338; 16,83; 17,340 | |
trifluoroacetic acid, perfluoroacetic acid, trifluoroethanoic acid, trifluoroacetic acid, acetic acid, trifluoro, trifluoroaceticacid, cf3cooh, trifluoro acetic acid, trifluoro-acetic acid, kyselina trifluoroctova | |
DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N | |
trifluoroacetic acid | |
6422 | |
114.02 | |
Ultrapuro | |
Conforms to Reference | |
1.3 |
76-05-1 | |
72.0°C | |
0.99 | |
CF3CO2H | |
02, II, 186 | |
15, 9847 | |
Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with ether, acetone, ethanol, benzene,, ccl4, hexane, methanol, xylene and hexane | |
OC(=O)C(F)(F)F | |
114.02 | |
CHEBI:45892 | |
99% | |
1.5350 g/mL | |
Liquid | |
107 mbar at 25°C |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement:
Causes severe skin burns and eye damage.
Harmful if inhaled.
Harmful to aquatic life with long lasting effects.
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
Wear eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
Avoid release to the environment.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Danger
- Trifluoroacetic acid
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- H332-Nocivo se inalato.
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
Consigli di prudenza
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.