Learn More
Trifluoromethanesulfonic acid, 99%, extra pure, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 10562191
Trifluoromethanesulfonic acid, 99%, extra pure, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10562191
1 mL, Bottiglia in vetro
Click to view available options
Quantità:
1 mL
10 mL
50 mL
250 mL
1 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Codice prodotto. 10562191
Marca: Thermo Scientific Acros 169890010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Trifluoromethanesulfonic acid, 99%, CHF3O3S, CAS Number-1493-13-6, hotf, methanesulfonic acid, trifluoro, tfmsa, perfluoromethanesulfonic acid, tfoh, trifluoromethanesulphonic acid, triflic acid, trifluoromethane sulfonic acid, trimsylate, trifluoromethylsulfonic acid, 250mL, 03,IV,34, 162.0 deg.C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1493-13-6
Formula molecolare CHF3O3S
Molecular Weight (g/mol) 150.07
Numero MDL MFCD00007514
InChI Key ITMCEJHCFYSIIV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo triflic acid, perfluoromethanesulfonic acid, trifluoromethanesulphonic acid, tfmsa, trifluoromethane sulfonic acid, tfoh, methanesulfonic acid, trifluoro, hotf, trifluoromethylsulfonic acid, trimsylateVedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 62406
ChEBI CHEBI:48511
SMILES OS(=O)(=O)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico Trifluoromethanesulfonic acid
Punto di fusione -40.0°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.6900g/mL
Punti di ebollizione 162.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CF3SO3H
Indice di rifrazione 1.3260 to 1.3300
Quantità 1 mL
Beilstein 03,IV,34
Fieser 04,532; 05,701; 06,617; 08,504; 09,531; 14,152; 15,41; 16,357; 17,24
Indice di Merck 15,9842
Gravità specifica 1.69
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in many polar organic solvents such as dim,sulfolane,dimethyl sulfoxide,dimethyl sulfone an
IUPAC Name trifluoromethanesulfonic acid
Viscosità 2.87 mPa.s (25°C)
Peso formulazione 150.07
Percent Purity 99%
Grado Ultrapuro
Forma fisica Fuming Liquid
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0465445 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data19/08/2024 Catalog Number169890011,169890010,169890100,169892500,169890500
Numero di lottoA0455349 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data16/02/2024 Catalog Number169890011,169890010,169890100,169892500,169890500
Numero di lottoA0447877 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data14/12/2023 Catalog Number169890011,169890010,169890100,169892500,169890500
Numero di lottoA0397688 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data15/12/2022 Catalog Number169890011,169890010,169890100,169892500,169890500
Numero di lottoA0440187 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data14/10/2022 Catalog Number169890011,169890010,169890100,169892500,169890500
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Trifluoromethanesulfonic acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Titolo del prodotto
Trifluoromethanesulfonic acid, 99%, extra pure, Thermo Scientific Chemicals >