Learn More
Tris(dibenzylideneacetone)dipalladium(0), 97%, Thermo Scientific Chemicals
55.07€ - 910.53€
Identificatori chimici
CAS | 51364-51-3 |
---|---|
Formula molecolare | C51H42O3Pd2 |
Molecular Weight (g/mol) | 915.73 |
Numero MDL | MFCD00013310 |
InChI Key | CYPYTURSJDMMMP-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | tris dibenzylideneacetone dipalladium 0, tris dibenzylideneacetone dipalladium, pd2 dba 3, tris dibezylideneacetone dipalladium, tris dibenzylideneacetone dipalladium o, tris dibenzylideneacetonyl bis-palladium, tris dba, tris 1e,4e-1,5-diphenylpenta-1,4-dien-3-one dipalladium |
PubChem CID | 9811564 |
IUPAC Name | (1E,4E)-1,5-diphenylpenta-1,4-dien-3-one;palladium |
SMILES | [Pd].[Pd].O=C(C=CC1=CC=CC=C1)C=CC1=CC=CC=C1.O=C(C=CC1=CC=CC=C1)C=CC1=CC=CC=C1.O=C(C=CC1=CC=CC=C1)C=CC1=CC=CC=C1 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10155760
|
Thermo Scientific Acros
318775000 |
500 mg | Bottiglia in vetro |
55.07€
500mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10170292
|
Thermo Scientific Acros
318770050 |
5 g | Bottiglia in vetro |
255.27€
5g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11954361
|
Thermo Scientific Acros
318770250 |
25 g | Bottiglia in vetro |
910.53€
25g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
51364-51-3 | |
915.73 | |
CYPYTURSJDMMMP-UHFFFAOYSA-N | |
9811564 | |
[Pd].[Pd].O=C(C=CC1=CC=CC=C1)C=CC1=CC=CC=C1.O=C(C=CC1=CC=CC=C1)C=CC1=CC=CC=C1.O=C(C=CC1=CC=CC=C1)C=CC1=CC=CC=C1 |
C51H42O3Pd2 | |
MFCD00013310 | |
tris dibenzylideneacetone dipalladium 0, tris dibenzylideneacetone dipalladium, pd2 dba 3, tris dibezylideneacetone dipalladium, tris dibenzylideneacetone dipalladium o, tris dibenzylideneacetonyl bis-palladium, tris dba, tris 1e,4e-1,5-diphenylpenta-1,4-dien-3-one dipalladium | |
(1E,4E)-1,5-diphenylpenta-1,4-dien-3-one;palladium |
Specifica
Tris(dibenzylideneacetone)dipalladium(0) | |
152.0°C to 155.0°C | |
96.0% min. | |
97% | |
(C6H5CH=CHCOCH=CHC6H5)3Pd2 | |
tris dibenzylideneacetone dipalladium 0, tris dibenzylideneacetone dipalladium, pd2 dba 3, tris dibezylideneacetone dipalladium, tris dibenzylideneacetone dipalladium o, tris dibenzylideneacetonyl bis-palladium, tris dba, tris 1e,4e-1,5-diphenylpenta-1,4-dien-3-one dipalladium | |
CYPYTURSJDMMMP-UHFFFAOYSA-N | |
(1E,4E)-1,5-diphenylpenta-1,4-dien-3-one;palladium | |
9811564 | |
97% |
51364-51-3 | |
Black to Purple | |
Authentic | |
C51H42O3Pd2 | |
MFCD00013310 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in chloroform, thf, benzene, toluene | |
[Pd].[Pd].O=C(C=CC1=CC=CC=C1)C=CC1=CC=CC=C1.O=C(C=CC1=CC=CC=C1)C=CC1=CC=CC=C1.O=C(C=CC1=CC=CC=C1)C=CC1=CC=CC=C1 | |
915.73 | |
915.7 | |
Fine Crystalline Powder |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
May cause an allergic skin reaction.
GHS P Statement
Wear protective gloves/protective clothing.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
If skin irritation or rash occurs: Get medical advice/attention.
GHS Signal Word: Warning
- Tris(dibenzylideneacetone)dipalladium(0)
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
Consigli di prudenza
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: Tris(dibenzylideneacetone)dipalladium(0)