Learn More
Tris(dibenzylideneacetone)dipalladium(0), 97%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
500 mg
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Tris(dibenzylideneacetone)dipalladium(0) |
Punto di fusione | 152.0°C to 155.0°C |
Colore | Black to Purple |
Analisi elementare | 96.0% min. |
Spettro a infrarossi | Authentic |
Intervallo percentuale saggio | 97% |
Imballaggio | Bottiglia in vetro |
Formula lineare | (C6H5CH=CHCOCH=CHC6H5)3Pd2 |
Quantità | 25 g |
Informazioni di solubilità | Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in chloroform, thf, benzene, toluene |
Vedi altri risultati |
Suggerimenti di prodotto
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-5 of 8
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0461306 | Certificato di analisi | 04/04/2024 | 318770050,318775000,318770250 |
A0455847 | Certificato di analisi | 06/09/2023 | 318770050,318775000,318770250 |
A0392340 | Certificato di analisi | 15/12/2022 | 318770050,318775000,318770250 |
A0399598 | Certificato di analisi | 14/12/2022 | 318770050,318775000,318770250 |
A0407392 | Certificato di analisi | 13/12/2022 | 318770050,318775000,318770250 |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Tris(dibenzylideneacetone)dipalladium(0)
- Attenzione
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contiene: Tris(dibenzylideneacetone)dipalladium(0)
Titolo del prodotto
Tris(dibenzylideneacetone)dipalladium(0), 97%, Thermo Scientific Chemicals >