Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tris EDTA buffer, for molecular biology, DNAse, RNAse, Protease free ready to use, pH 8.0
Click to view available options
Quantità:
500 mL
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chelation/Complexation reagent, pH buffer
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Tris EDTA buffer |
Nota nome | pH 8.0 |
CAS | 38641-82-6 |
Colore | Colorless |
pH | 7.9 to 8.1 (25°C) |
Forma fisica | Liquid |
Quantità | 500 mL |
Formula molecolare | C14H27N3O11 |
Numero MDL | MFCD00236359 |
Imballaggio | HDPE Bottle |
Vedi altri risultati |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0463497 | Certificato di analisi | 30/01/2025 | 327345000 |
A0455069 | Certificato di analisi | 16/01/2024 | 327345000 |
A0446592 | Certificato di analisi | 11/10/2023 | 327345000 |
A0390679 | Certificato di analisi | 14/12/2022 | 327345000 |
A0400230 | Certificato di analisi | 14/12/2022 | 327345000 |
Titolo del prodotto
Thermo Scientific Chemicals Tris EDTA buffer, for molecular biology, DNAse, RNAse, Protease free ready to use, pH 8.0 >