Learn More
Thermo Scientific™ Adattatori per rotori TX-400
Use these rotor adapters with round buckets, which enable rotor to accept bottles up to 250 mL and tubes up to 100 mL.
Marca: Thermo Scientific™ 75003682
442.00 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24155" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Use Thermo Scientific™ TX-400 Adapters with round buckets in the TX-400 Rotor.
The adapters enable rotor to accept bottles up to 250mL and tubes to 100mL.- Maximum adapter capacity: ××
- Massimo diametro esterno adattatore × lungh.: ××
Specifica
Rotor Adapter | |
15 mL Conical Tube | |
121mm | |
4 |
Conical | |
16.5mm | |
15 mL |
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Adattatori per rotori TX-400 > 15mL Conical