Learn More
DuPont™ Copriscarpe in Tyvek 500 Codice prodotto.: 11753083
Spedizione stimata: 09-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
DuPont™ Copriscarpe in Tyvek 500
Codice prodotto. 11753083 Sfoglia Tutto DuPont Prodotti
Tyvek™ 500 Shoe Covers with Antislip; Size: One Size
Click to view available options
Tyvek™ 500 Shoe Covers with Antislip; Size: One Size
Codice prodotto. 11753083
Marca: DuPont™ D13395783
Spedizione stimata: 09-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
In polietilene ad alta densità con tecnologia flash spun I copriscarpe DuPont™ in Tyvek™ 500 proteggono da particolato e fibre sottili fino alle dimensioni di 1 micron.
  • Misura unica
  • Cuciture interne ribattute
  • Elasticizzazione
  • Bianco
  • DPI di categoria I
  • Trattamento antistatico (EN 1149-5) - su entrambi i lati
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Size Misura unica
Materiale PE (polietilene)
Colore Bianco
Tipo di chiusura Elastic Ankle
Tipo di suola Anti-slip
Tipo di giuntura Con punti
Certifications/Compliance (Europe) EN 1149-5
Resistenza DPI di categoria I
Product Type Shoe Covers
Titolo del prodotto
DuPont™ Copriscarpe in Tyvek 500 >