Learn More
DuPont™ Tyvek™ 500 Shoe Covers with Antislip
Sfoglia Tutto DuPont Prodotti
Click to view available options
Size:
Da 36 a 42
Taglia da 42 a 46
Descrizione
- Suole con bande antiscivolo
- Cuciture interne ribattute
- Elasticizzazione
- Bianco
- Trattamento antistatico (EN 1149-5) - su entrambi i lati (suola antiscivolo esclusa)
Specifica
Specifica
Size | Da 36 a 42 |
Materiale | PE (polietilene) |
Colore | Bianco |
Tipo di suola | Anti-slip |
Tipo di giuntura | Con punti |
Certifications/Compliance (Europe) | EN1149-5 |
Product Type | Copriscarpe |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Viewing 1-5 of 6
Documenti
Scientific Resources
Flyers
DPT007 Tyvek accessories flyer UK
Dimensione file: 515.8 kB
Offerte speciali
-
Diversi produttori
Gear Up for Safety
Save up to 60% on gloves, apparel, and moreCodice sconto: 24131Scade: 2025-06-08
nuova offerta Shop Now
Titolo del prodotto
DuPont™ Tyvek™ 500 Shoe Covers with Antislip >