Learn More
DuPont™ Tuta da lavoro con cappuccio in Tyvek™
In polietilene ad alta densità con tecnologia flash spun DuPont™ Tyvek™@@@600@@@ Plus con calzini è permeabile ad aria e vapore acqueo, ma impermeabile a liquidi e aerosol a base acquosa e offre un'eccellente barriera contro particolato e fibre sottili.
Marca: DuPont™ D13495765
706.39 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "24380" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- Tuta con cappuccio con calzini integrati e patta aggiuntiva per stivali al ginocchio.
- Disponibile in bianco, nelle misure da S a XXXL.
- Robusta ma leggera (<250 g per indumento).
- La protezione adesiva per il mento consente una perfetta adesione della tuta alla maschera.
- Volto, polsini e caviglie con elastico, oltre a elastico incollato in vita.
- Gli anelli elasticizzati per i pollici impediscono alle maniche di risalire.
Specifica
Tuta con cappuccio | |
HDPE | |
Sì | |
Elastico, Calzini annessi, Patte per stivali | |
Con cappuccio | |
Zip con patta autoadesiva e protezione per il mento | |
Categoria III, tipo 4-B, 5-B e 6-B | |
(UE) 2016/425, EN 14126, EN 1149-5 | |
Per attività di manutenzione e smantellamento nell'industria nucleare, nel settore della produzione farmaceutica o nei laboratori di ricerca e biosicurezza, applicazioni mediche e esposizione a rischi biologici | |
80/conf. |
Medium | |
Bianco | |
Elastico | |
Elastico | |
Elastico | |
Con punti, Con rubinetto | |
Sottogola autoadesivo | |
Da 92 a 100 cm | |
< 250 g |
L'utente è tenuto a condurre una valutazione dei rischi per determinare la protezione richiesta.