Learn More
DuPont™ Copristivali Tychem™ 2000 C
Sfoglia Tutto DuPont Prodotti
Click to view available options
Size:
Universal
Descrizione
- In parte cucita, in parte fissata con nastro
- Suole con bande antiscivolo
- Lunghezza al ginocchio con lacci di fissaggio
- Giallo
- Certificato in conformità alla normativa (UE) 2016/425
- Indumenti protettivi contro sostanze chimiche a copertura parziale del corpo, Categoria III, Tipo PB [3]
- EN 14126 (barriera contro gli agenti infettivi)
- Trattamento antistatico (EN 1149-5) - all'interno
Specifica
Specifica
Size | Universal |
Colore | Giallo |
Tipo di suola | Antiscivolo |
Tipo di giuntura | In parte cucita, in parte fissata con nastro |
Include | Lacci di fissaggio |
Certificazione/Conformità | (UE) 2016/425, Categoria III, Tipo PB [3], EN 14126, EN 1149-5 |
Product Type | Copristivale |
Suggerimenti di prodotto
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Offerte speciali
-
Diversi produttori
Gear Up for Safety
Save up to 60% on gloves, apparel, and moreCodice sconto: 24131Scade: 2025-06-08
nuova offerta Shop Now
Titolo del prodotto
DuPont™ Copristivali Tychem™ 2000 C >