Learn More
BICASA Undercounter Drawer Cabinet on Casters
Undercounter Drawer Cabinet on Casters with fire-retardant particleboard body and drawers with soft closing and single lock.
691.00€ - 955.00€
Specifica
Tipo di armadietto | Underbench cabinet |
---|---|
Con ruote | Yes |
Product Type | Mobile Storage Cabinet |
Materiale | Melamine |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Dimensioni (P x L x A) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Dimensioni (P x L x A) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
30057571
|
BICASA
TN.DW.0600.630 |
Light Gray | 600 x (500 + 20) x 630 mm |
691.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
30057583
|
BICASA
TN.DW.0600.630-A |
Anthracite | 600 x (500 + 20) x 630 mm |
691.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
30057581
|
BICASA
TN.DW.0600.630-B |
Blue | 600 x (500 + 20) x 630 mm |
691.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
30057610
|
BICASA
TN.DW.0600.630-R |
Red | 600 x (500 + 20) x 630 mm |
691.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
30057561
|
BICASA
TN.DW.0600.760 |
Light Gray | 600 x (500 + 20) x 760 mm |
798.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
30057562
|
BICASA
TN.DW.0600.760-A |
Anthracite | 600 x (500 + 20) x 760 mm |
798.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
30057566
|
BICASA
TN.DW.0600.760-B |
Blue | 600 x (500 + 20) x 760 mm |
798.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
30057589
|
BICASA
TN.DW.0600.760-R |
Red | 600 x (500 + 20) x 760 mm |
798.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
30057601
|
BICASA
TN.DW.0900.760 |
Light Gray | 900 x (500 + 20) x 760 mm |
955.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
30057599
|
BICASA
TN.DW.0900.760-A |
Anthracite | 900 x (500 + 20) x 760 mm |
955.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
30057579
|
BICASA
TN.DW.0900.760-B |
Blue | 900 x (500 + 20) x 760 mm |
955.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
30057563
|
BICASA
TN.DW.0900.760-R |
Red | 900 x (500 + 20) x 760 mm |
955.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Undercounter cabinets on casters
- Metal frame base with 4 swivel casters (Polyamide case and thermoplastic rubber treads), 2 with lockable with brakes - Height mm 100
- Central locking system as standard
- Anti-tilt safety system to open only one drawer at a time
- Body width mm 500 + mm 20 of ergonomic anodized and painted aluminum handle
Specifica
Underbench cabinet | |
Yes | |
Mobile Storage Cabinet | |
Melamine |
Titolo del prodotto
BICASA Undercounter Drawer Cabinet on Casters