Learn More
OHAUS™ Uni Block
Hot plates and stirrers accessory
Marca:  OHAUS™ 30500581
329.00 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 16600472
  • 339.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 11-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Holds test tubes or vials
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
12 mm Vials
Uni Block
Titolo del prodotto
OHAUS™ Uni Block > 12 mm Vials