Learn More
OHAUS™ Uni Block
Hot plates and stirrers accessory
Marca: OHAUS™ 30500583
329.00 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Holds test tubes or vials
Specifica
17 mm Vials | |
Uni Block |
Titolo del prodotto
OHAUS™ Uni Block > 17 mm Vials