Descrizione
- Dispenser roll with indicator strips 5m long
- pH range from 1 to 14
- 4/pack
Specifica
1 to 14 | |
Tabella colori | |
5 m |
Dispenser Roll | |
4/Pk. |
Water analysis
Dimensione file: 7.3 MB
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Cartina con indicatore di pH universale > pH Indicator Paper