Learn More
Cole-Parmer™ VapLock™ Solvent Delivery Caps
VapLock™ Solvent Delivery Caps reduce chemical evaporation and exposure to hazardous vapors
Marca:  Cole-Parmer™ 12018-04
Codice prodotto. 15814524
  • 64.80€ / Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Use with semi-rigid tubing equal to or less than 1/8 in (3.2 mm) OD
Servizi
None
Specifica
Specifica
Solvent Safety
Blue/white PTFE, PP
1/4 in.-28 UNF(F)
Solvent-Compatible Containers
GL45
Three 1/4 in.-28 ports
Titolo del prodotto
Cole-Parmer™ VapLock™ Solvent Delivery Caps > three 1/4 in-28 ports, GL45; 1/ea