Learn More
Acqua demineralizzata Codice prodotto.: 11969242
Acqua demineralizzata
Codice prodotto. 11969242
10 L
Click to view available options
Quantità:
10 L
25 l
Codice prodotto. 11969242
Marca: Chem Lab CL02.2102.9010
Edge
Designed for laboratory use. Water, Demineralized, Chem-Lab is purified to remove minerals and salts with LF <5μS. There are less than 5ppm of non-volatile matter. Available in 10 and 25L cartons.
Identificatori chimici
CAS 7732-18-5
Formula molecolare H2O
Molecular Weight (g/mol) 18.015
InChI Key XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
IUPAC Name ossidano
SMILES O
Specifica
pH ±7
Colore Colorless
Punto di fusione 0°C
Punti di ebollizione 100°C
Peso formulazione 18.016g/mol
Odore Odorless
Filtered Through LF <5μS
Densità 1.00g/mL
Quantità 10 L
Forma fisica Liquid
Titolo del prodotto
Acqua demineralizzata >