Learn More
Cytiva Carta per cromatografia 3MM Chr
Prodotta interamente con linter di cotone di elevata qualità senza additivi ed espressamente testata per le tecniche cromatografiche. La carta per cromatografia Whatman™ Grade 3MM Chr garantisce capacità di assorbimento e uniformità di azione capillare, fondamentali nelle separazioni chimiche.
26.85€ - 605.00€
Specifica
Descrizione | 0.34 mm Whatman medium thickness 3 MM Chr paper |
---|---|
Portata | 130/30 mm/min. |
Spessore pellicola | 0.34 mm |
Finitura | Smooth |
Da utilizzare con (applicazione) | Per elettroforesi, cromatografia generica e blotting |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Larghezza (sistema metrico) | Formato | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Larghezza (sistema metrico) | Formato | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
11330744
|
Cytiva
3030-917 |
57 cm | 46 cm | Foglio |
419.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
11895375
|
Cytiva
3030-614 |
100 m | 2 cm | Rotolo |
54.65€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
11348924
|
Cytiva
3030-153 |
17.5 cm | 15 cm | Foglio |
62.40€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
11975194
|
Cytiva
3030-221 |
34 cm | 18 cm | Foglio |
142.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
11919197
|
Cytiva
3030-392 |
45 cm | 35 cm | Foglio |
230.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
11358934
|
Cytiva
3030-662 |
100 m | 7.5 cm | Rotolo |
164.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
10441412
|
Cytiva
3030-672 |
100 m | 10 cm | Rotolo |
220.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
11338934
|
Cytiva
3030-675 |
100 m | 12.5 cm | Rotolo |
260.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
11380734
|
Cytiva
3030-681 |
100 m | 15 cm | Rotolo |
302.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
11390734
|
Cytiva
3030-690 |
100 m | 19 cm | Rotolo |
376.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
11300744
|
Cytiva
3030-700 |
100 m | 23 cm | Rotolo |
444.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
11310744
|
Cytiva
3030-704 |
100 m | 27 cm | Rullo |
491.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
11320744
|
Cytiva
3030-861 |
20 cm | 20 cm | Foglio |
99.60€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
10211031
|
Cytiva
3030-931 |
68 cm | 58 cm | Foglio |
605.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
11378924
|
Cytiva
3030-866 |
25 cm | 20 cm | Foglio |
129.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
11929197
|
Cytiva
3030-6132 |
14 cm | 12 cm | Foglio |
33.80€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
11939197
|
Cytiva
3030-6185 |
14 cm | 11 cm | Foglio |
47.50€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
11328934
|
Cytiva
3030-6187 |
15.2 cm | 20.3 cm | Foglio | N/A | N/A | N/A | |||||
11949197
|
Cytiva
3030-6188 |
20 cm | 15 cm | Foglio |
71.90€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
10154153
|
Cytiva
3030-6189 |
10.16 cm | 13.34 cm | Foglio |
26.85€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
11955477
|
Cytiva
|
41 cm | 26 cm | Foglio |
256.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
11948915
|
Cytiva
3030-347 |
43 cm | 35 cm | Foglio |
252.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
Descrizione
Manufactured entirely from high-quality cotton linters with no additives and tested specifically for chromatographic techniques. Whatman™ Grade 3MM Chr Chromatography Paper ensures the wicking capability and uniformity of capillary action that are important in chemical separations.
- Superficie liscia
- Senza additivi di “produzione della carta” —la purezza organica finale di questa carta per cromatografia rappresenta il massimo livello raggiungibile senza ossidazione e deterioramento delle fibre di cellulosa
- Portata: 130 mm/30 min. (acqua)
- Spessore pellicola: 0.34 mm
- Largamente utilizzata in applicazioni di elettroforesi, cromatografia generale e blotting
Specifica
0.34 mm Whatman medium thickness 3 MM Chr paper | |
0.34 mm | |
Per elettroforesi, cromatografia generica e blotting | |
Cellulosa |
130/30 mm/min. | |
Smooth | |
3 MM Chr |