Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ 25mm Filtration Assemblies and Accessories
Choose from a wide range of filtration assemblies and accessories to suit your application needs
71.05€ - 248.00€
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) 25mm filtration assembly
Visualizza altre specifiche
Prodotti 5
Codice del prodotto Marca Tipo Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Tipo Prezzo Quantità e disponibilità  
11754309
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
419336
Silicone Stopper No. 5
99.80€
pezzi 6
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12451571
Vedere i documenti Dettagli della promozione
DWK Life Sciences
419325
Filtration Assembly
248.00€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12461571
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
419330
Funnel
71.05€
Pezzo
Spedizione stimata: 30-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12481571
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
419332
Fritted Glass Base
129.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 19-08-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12487121
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
635229
Filtration Flask
73.90€
Pezzo
Spedizione stimata: 19-08-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
25mm filtration assembly
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
DWK Life Sciences Wheaton™ 25mm Filtration Assemblies and Accessories