Learn More
DWK Life Sciences Flaconcini per campioni in vetro trasparente preordinati in scatola con tappi attaccati
I tappi in dotazione contribuiscono a mantenere l'igiene. Le fiale per campioni in vetro trasparente Wheaton™ in scatola Lab File con tappi attaccati sono fornite in vassoi suddivisi per praticità di conservazione delle fiale vuote o di inventario dei campioni.
Brand:  DWK Life Sciences 224886
198.55 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "24350" per avere il tuo prezzo promozionale.
 View more versions of this product
Product Code. 10504291
  • 209.00€ / pezzi 144
Spedizione stimata: 11-07-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Explore more special offers
Add to basket
Description
Description
I tappi attaccati contribuiscono a mantenere l'igiene. Le fiale per campioni in vetro trasparente Wheaton™ in scatola Lab File con tappi attaccati sono fornite in vassoi suddivisi per praticità di conservazione delle fiale vuote o di inventario dei campioni.
  • Fabricated from glass tubing for uniform sidewall and bottom thickness
  • Vials and caps are autoclavable
  • Clear vials made from low-extractable borosilicate glass that provides superior chemical resistance
  • Cap and Cap Liners
    • Solid top, black phenolic caps
    • 14B rubber-lined black phenolic screw cap for aqueous samples
    • PTFE/14B rubber-lined black phenolic screw cap for organic samples
Order Info
Tappi di ricambio in vendita separatamente.
Compliance
Fiale trasparenti conformi alle norme USP tipo 1 e ASTM™ E 438 tipo 1, requisiti di classe A.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Gomma 14B
21 mm
16 ml
A vite
Fenolico
Tappo a vite
ASTM Tipo I, Classe A, USP Tipo I
M-T File™ e rack per fiale
Trasparente
Vetro borosilicato a basso contenuto di estraibili
Basso profilo per maggiore stabilità e minore volume morto sopra il campione, ideale per la conservazione di composti
4.3 dramme
73 mm
18-400
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Product Certifications
View accessory products
Accessori e Servizi
Pezzi di ricambio
Special Offers
Special Offers
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
DWK Life Sciences Flaconcini per campioni in vetro trasparente preordinati in scatola con tappi attaccati > With caps; 16mL; Clear; 14B Rubber; 18-400; 21 x 73mm