Learn More
DWK Life Sciences Flaconcini per siero
Fiale disponibili in color ambra o trasparenti
Marca:  DWK Life Sciences 223687
135.49 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24138" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10101952
  • 154.00€ / pezzi 120
Spedizione stimata: 29-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Fiale disponibili in color ambra o trasparenti
Glass can withstand the challenges of reduced pressure and extreme temperature variations. Protects against changes in pH and maintain the purity of the contents.
  • Clear vials made from low extractable borosilicate glass tubing to ensure uniform wall thickness
  • Amber vials made from borosilicate glass conforms to USP Type 1 requirements to protect light-sensitive samples
  • Withstand extreme temperature variations
  • Necks finished for aluminum crimp seals
  • Blowback feature of neck and specially designed bottom radius for lyophilization applications
  • Packaged in shrink-wrapped modules to reduce particulate contamination
Lyophilization, packaging, and sampling
Compliance
Il vetro borosilicato a basso contenuto di estraibili soddisfa gli standard ASTM™ tipo 1, classe A e USP tipo 1
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
0.51 in.
Trasparente
Vetro borosilicato
Per applicazioni di liofilizzazione, confezionamento, campionamento e crioessiccazione
Wheaton
58 mm
Serum Vial
13 mm
30.5 mm
20.0 ml
5 dr.
20 mL
Tappo a capsula
USP Tipo I, ASTM E438, Tipo I, Classe A
Titolo del prodotto
DWK Life Sciences Flaconcini per siero > Clear; 20mL