Learn More
Thermo Scientific™ DreamTaq PCR Master Mixes (2X)
Thermo Scientific DreamTaq PCR Master Mix (2X) is a ready-to-use solution containing DreamTaq DNA Polymerase, optimized DreamTaq buffer, MgCl2, and dNTPs.
Marca:  Thermo Scientific™ K1082
Codice prodotto. 11816843
  • 520.00€ / 1000 reazioni
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Thermo Scientific DreamTaq PCR Master Mix (2X), available in colorless and green formats, is a ready-to-use solution containing DreamTaq DNA Polymerase, optimized DreamTaq buffer, MgCl2, and dNTPs. This pre-mixed formulation saves time and reduces contamination due to the fewer pipetting steps required for PCR setup.
The master mix retains all features of DreamTaq DNA Polymerase and is capable of robust amplification up to 6 kb from genomic DNA and up to 20 kb from viral DNA. It ensures higher sensitivity, longer PCR products, and higher yields compared to conventional Taq DNA polymerase. Extensive optimization of reaction conditions is not required.
DreamTaq Green PCR Master Mix (2X) additionally includes 2X DreamTaq Green Buffer with a density reagent and two dyes for monitoring electrophoresis progress.
Features
  • Robust amplification with minimal optimization
  • High yields of PCR products
  • Higher sensitivity compared to conventional Taq DNA polymerase
  • Amplification of targets up to 6 kb from genomic DNA and up to 20 kb from viral DNA
  • Incorporates modified nucleotides, but does not incorporate dUTP
  • Direct loading of PCR product on gel with green format
Applications
  • Routine PCR amplification of DNA fragments up to 6 kb
  • High throughput PCR
  • Genotyping
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
• 2X DreamTaq Green PCR Master Mix, 20 x 1.25 mL
• Nuclease-free water, 20 x 1.25 mL
Store at -20°C.
DreamTaq DNA Polymerase
20 x 1.25 mL
Standard PCR
1X
1000 Reactions
SuperMix or Master Mix
Low
Standard
Dry Ice
2X
No
3'-A
Green
Documenti
Flyers
Reference Materials
Manuals
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto2808529 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data29/01/2025 Catalog NumberK1082
Numero di lotto2815472 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data29/01/2025 Catalog NumberK1082
Numero di lotto2803867 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data29/01/2025 Catalog NumberK1082
Numero di lotto2806358 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data29/01/2025 Catalog NumberK1082
Numero di lotto2835264 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data29/01/2025 Catalog NumberK1082
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ DreamTaq PCR Master Mixes (2X) > Color: Green, Quantity: 20 x 1.25 mL