Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Wall Mounted Wiper Dispenser
Provides mobile use for quickly and easily dispensing paper wipers from a large roll. Wall Mounted Wiper Dispenser helps to maintain hygiene and reduce costs.
Marca:  Kimberly-Clark Professional™ 6146
55.49 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10366622
  • 180.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 23-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Blue tubular steel
  • Ideal for busy food areas
  • Can be moved around as a free-standing unit or mounted on a wall
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Wall Mounted Wiper Dispenser
32.8 x 51.5 x 30 cm
32.8 cm
51.5 cm
30 cm
Steel
1
Per mantenere l'igiene
1 Ea.
Blue
12.9 in.
20.3 in.
11.8 in.
Wipes
Freestanding
Side Loading
Tubular Steel Dispenser
Titolo del prodotto
Kimberly-Clark Professional™ Wall Mounted Wiper Dispenser > Colore: Blu