Learn More
Thermo Scientific™ Zeba™ Spin Desalting Columns, Plates, and Cartridges, 7K MWCO, 0.5–100 mL
Perform high-throughput protein recovery (7K MWCO) and sample desalting for mass spectrometry, HPLC, capillary electrophoresis, metabolite screening, and assay development with ready-to-use Thermo Scientific Pierce Zeba desalting chromatography columns, plates, and cartridges.
Marca:  Thermo Scientific™ 89882
174.80 EUR valido fino al 2025-05-31
Usa il codice promo "25977" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10341164
  • 186.00€ / pezzi 25
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
Spin Desalting Column
Spin Column
Size-exclusion, Proprietary Resin
Zeba™
0.5 ml
Upon receipt store at 4°C.
Buffer Exchange, Protein
7.0 kDa
25 Columns
30 to 130 μL
Documenti
Manuals
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoZL403901 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data31/01/2025 Catalog Number89882
Numero di lottoZL403808 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data31/01/2025 Catalog Number89882
Numero di lottoZJ403107 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data31/01/2025 Catalog Number89882
Numero di lottoZL403807 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data31/01/2025 Catalog Number89882
Numero di lottoZJ403182 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data31/01/2025 Catalog Number89882
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Zeba™ Spin Desalting Columns, Plates, and Cartridges, 7K MWCO, 0.5–100 mL > Zeba™ Spin Desalting Columns, 7K MWCO, 0.5 mL; 25 Columns